Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate 98%

Fournisseur: Apollo Scientific

PC8351-25G
APOSPC8351-25GEA 94.5 EUR InStock
APOSPC8351-25G
O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate 98%
O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate


Formule: C₉H₁₆F₆N₃O₃P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863753
Numéro CAS: 265651-18-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité