Pentafluoro-L-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(perfluorophenyl)propanoic acid
PC8360-1G
APOSPC8360-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC8360-1G
Pentafluoro-L-phenylalanine
Pentafluoro-L-phenylalanine
Formule: C₉H₆F₅NO₂
MW: 255,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01860881
Numéro CAS: 34702-59-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité