D-Pentafluorophenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2R)-2-Amino-3-(pentafluorophenyl)propanoic acid, (R)-2-Amino-3-(perfluorophenyl)propanoic acid
PC8361-1G
APOSPC8361-1GEA 136 EUR InStock
APOSPC8361-1G
D-Pentafluorophenylalanine
D-Pentafluorophenylalanine
Formule: C₉H₆F₅NO₂
MW: 255,141 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01860872
Numéro CAS: 40332-58-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité