2-(Trifluoromethyl)-D-phenyalanine 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine, H-D-Phe(2-CF₃)-OH
PC8366-1G
APOSPC8366-1GEA 87 EUR InStock
APOSPC8366-1G
2-(Trifluoromethyl)-D-phenyalanine 97+%
2-(Trifluoromethyl)-D-phenyalanine
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
MW: 233,187 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01860877
Numéro CAS: 130930-49-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité