5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8382-5G
APOSPC8382-5GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC8382-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine
5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Densité: 1.62 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09839213
Numéro CAS: 864830-16-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité