2-[Cyano(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Cyano-3-fluorophenyl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
PC8439-500MG
APOSPC8439-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC8439-500MG
2-[Cyano(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Formule: C₁₇H₁₃FN₂O₂
MW: 296,3 g/mol
Point de fusion: 160…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00231998
Numéro CAS: 339012-94-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité