1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8463-1G
APOSPC8463-1GEA 1450 EUR InStock
APOSPC8463-1G
1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid 97%
1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₂F₃N₃O₆
MW: 363,246 g/mol
Point de fusion: 164…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00664473
Numéro CAS: 303144-43-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité