2-Bromo-3'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8501-1G
APOSPC8501-1GEA 719 EUR InStock
APOSPC8501-1G
2-Bromo-3'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-3'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅BrF₄O
Point de fusion: 29…31 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094511
Numéro CAS: 544429-22-3
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité