4-Bromo-2-fluorophenylzinc iodide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8567-50ML
APOSPC8567-50MLEA 288 EUR InStock
APOSPC8567-50ML
4-Bromo-2-fluorophenylzinc iodide
4-Bromo-2-fluorophenylzinc iodide
Formule: C₆H₃BrFIZn
MW: 366,304 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C
Point d'éclair: 17.2 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02260131
Numéro CAS: 352530-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité