2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl chloroformate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC8579-1G
APOSPC8579-1GEA 207 EUR InStock
APOSPC8579-1G
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl chloroformate 97%
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl chloroformate
Derivatisation agent for the analysis of amines, alcohols, and amino acids by Electron-Capture Negative Ion Chemical Ionisation-Mass Spectrometry.
Formule: C₈H₂ClF₅O₂
MW: 260,55 g/mol
Point d'ébullition: 116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798136
Numéro CAS: 53526-74-2
ONU: 3277
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité