Methyl-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
PC8599-1G
APOSPC8599-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSPC8599-1G
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₇F₃O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027107
Numéro CAS: 146137-87-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité