2,4-Difluoro-5-nitroanisole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,5-Difluoro-2-methoxy-4-nitrobenzene
PC8621-5G PC8621-1G PC8621-250MG PC8621-25G
APOSPC8621-5GEA 139 EUR InStock
APOSPC8621-5G APOSPC8621-1G APOSPC8621-250MG APOSPC8621-25G
2,4-Difluoro-5-nitroanisole 96%
2,4-Difluoro-5-nitroanisole
Formule: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189,1163 g/mol
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689675
Numéro CAS: 179011-39-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité