2-(4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexyl)malonic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8654-1G
APOSPC8654-1GEA 94.5 EUR InStock
APOSPC8654-1G
2-(4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexyl)malonic acid
2-(4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexyl)malonic acid
Formule: C₉H₉F₇O₄
MW: 314,16 g/mol
Point de fusion: 114…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862051
Numéro CAS: 244022-64-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité