3-Chloro-4-trifluoromethoxyphenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8774-5G
APOSPC8774-5GEA 75.7 EUR InStock
APOSPC8774-5G
3-Chloro-4-trifluoromethoxyphenol 98%
3-Chloro-4-trifluoromethoxyphenol
Formule: C7H4ClF3O2
MW: 212,5537 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972754
Numéro CAS: 1000339-94-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité