4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-butyn-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8781-500MG
APOSPC8781-500MGEA 560 EUR InStock
APOSPC8781-500MG
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-butyn-2-ol
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-butyn-2-ol
Formule: C₁₀H₇ClF₃NO
MW: 249,62 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C/0.4mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443949
Numéro CAS: 937601-45-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité