4-(4-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8782-1G
APOSPC8782-1GEA 336 EUR InStock
APOSPC8782-1G
4-(4-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
4-(4-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₈FNO₃
Point de fusion: 223…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443967
Numéro CAS: 924868-85-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité