tert-Butyl-4-(4-amino-2-fluorophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-(4-amino-2-fluorophenyl)piperazine-1-carboxylate, 4-(4-Amino-2-fluorophenyl)piperazine, N1-BOC protected
PC8788-250MG
APOSPC8788-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC8788-250MG
tert-Butyl-4-(4-amino-2-fluorophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
tert-Butyl-4-(4-amino-2-fluorophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formule: C₁₅H₂₂FN₃O₂
MW: 295.36 g/mol
Point de fusion: 110…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443960
Numéro CAS: 154590-35-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité