1-(4-(4-Amino-2-(trifluoromethyl)phenyl)piperazin-1-yl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-{4-[4-Amino-2-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}ethan-1-one
PC8825-1G
APOSPC8825-1GEA 72.7 EUR InStock
APOSPC8825-1G
1-(4-(4-Amino-2-(trifluoromethyl)phenyl)piperazin-1-yl)ethanone
1-(4-(4-Amino-2-(trifluoromethyl)phenyl)piperazin-1-yl)ethanone
Formule: C₁₃H₁₆F₃N₃O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 914348-88-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité