2-Amino-4-fluoropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8826-1G
APOSPC8826-1GEA 17.6 EUR InStock
APOSPC8826-1G
2-Amino-4-fluoropyridine
2-Amino-4-fluoropyridine
Formule: C₅H₅FN₂
Numéro MDL: MFCD09260906
Numéro CAS: 944401-77-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité