2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8910-1G
APOSPC8910-1GEA 245 EUR InStock
APOSPC8910-1G
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxamide
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxamide
Formule: C₆H₄F₃N₃O
MW: 191.11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662689
Numéro CAS: 914348-10-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité