Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8912-1G
APOSPC8912-1GEA 371 EUR InStock
APOSPC8912-1G
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxylate
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662690
Numéro CAS: 878745-51-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité