Acide 2,3,4-trifluorocinnamique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2,3,4-Trifluorophenyl)acrylic acid
PC8934-1G
APOSPC8934-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC8934-1G
Acide 2,3,4-trifluorocinnamique 98%
Acide 2,3,4-trifluorocinnamique
Formule: C₉H₅F₃O₂
MW: 202,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083552
Numéro CAS: 207742-85-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité