Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-4'-fluorobutyrophénone

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC8945-100G
APOSPC8945-100GEA 129 EUR InStock
APOSPC8945-100G
4-Chloro-4'-fluorobutyrophénone
4-Chloro-4'-fluorobutyrophénone


Formule: C₁₀H₁₀ClFO
Point d'ébullition: 120…122 °C/0.7mmHg
Point de fusion: 44352 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001007
Numéro CAS: 3874-54-2
EINECS: 223-395-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité