[4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8959-1G
APOSPC8959-1GEA 372 EUR InStock
APOSPC8959-1G
[4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine
[4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine
Formule: C₇H₇F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201889
Numéro CAS: 771580-70-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité