2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900219-1G
APOSPC900219-1GEA 364 EUR InStock
APOSPC900219-1G
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluorobenzonitrile 95%
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₁₁H₁₀FNO
MW: 191,202 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18860667
Numéro CAS: 1342025-16-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité