2-Chloro-6-fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900238-1G
APOSPC900238-1GEA 632 EUR InStock
APOSPC900238-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 96%
2-Chloro-6-fluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,557 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26687879
Numéro CAS: 1083103-41-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité