N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl]-L-methionine methyl ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl (2S)-2-({[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)-4-(methylthio)butanoate
PC9007-100MG
APOSPC9007-100MGEA 43.5 EUR InStock
APOSPC9007-100MG
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl]-L-methionine methyl ester 97%
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl]-L-methionine methyl ester
Formule: C₁₄H₁₅F₆NO₄S₂
MW: 439,4 g/mol
Point de fusion: 99…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084899
Numéro CAS: 175202-21-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité