2-Fluoro-3-methoxy-5-methylphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC901033-1G
APOSPC901033-1GEA 364 EUR InStock
APOSPC901033-1G
2-Fluoro-3-methoxy-5-methylphenylboronic acid 98%
2-Fluoro-3-methoxy-5-methylphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BFO₃
MW: 183,973 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19440599
Numéro CAS: 2096329-52-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité