4-Cyano-3,5-difluorophenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC901287-1G
APOSPC901287-1GEA 165 EUR InStock
APOSPC901287-1G
4-Cyano-3,5-difluorophenylboronic acid 95%
4-Cyano-3,5-difluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₄BF₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07644470
Numéro CAS: 861710-03-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité