2-Fluoro-5-(methoxymethoxy)phenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Fluoro-5-(methoxymethoxy)phenyl)boronic acid
PC901368-1G
APOSPC901368-1GEA 250 EUR InStock
APOSPC901368-1G
2-Fluoro-5-(methoxymethoxy)phenylboronic acid 97%
2-Fluoro-5-(methoxymethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BFO₄
MW: 199,972 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18837601
Numéro CAS: 2096332-96-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité