4-Amino-2-ethoxy-5-fluorobenzonitrile 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC901587-1G
APOSPC901587-1GEA 270 EUR InStock
APOSPC901587-1G
4-Amino-2-ethoxy-5-fluorobenzonitrile 96%
4-Amino-2-ethoxy-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₉FN₂O
MW: 180,179 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22689093
Numéro CAS: 1420800-17-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité