Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4,6-trifluoro-2-nitroaniline 95%

Fournisseur: Apollo Scientific

PC901854-1G
APOSPC901854-1GEA 647 EUR InStock
APOSPC901854-1G
3,4,6-trifluoro-2-nitroaniline 95%
3,4,6-trifluoro-2-nitroaniline


Formule: C₆H₃F₃N₂O₂
MW: 192,095 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21364907
Numéro CAS: 361-39-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité