2,2-Difluoro-2-p-tolylacetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC901893-1G
APOSPC901893-1GEA 437 EUR InStock
APOSPC901893-1G
2,2-Difluoro-2-p-tolylacetic acid 98%
2,2-Difluoro-2-p-tolylacetic acid
Formule: C₉H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11007728
Numéro CAS: 131323-10-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité