3-Fluoro-6-methyl-2-nitroaniline 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC902766-1G
APOSPC902766-1GEA 364 EUR InStock
APOSPC902766-1G
3-Fluoro-6-methyl-2-nitroaniline 96%
3-Fluoro-6-methyl-2-nitroaniline
Formule: C₇H₇FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22383663
Numéro CAS: 1393442-58-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité