2-Fluoro-4-methylpyridine-5-carboxyaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-4-methylnicotinaldehyde
PC903832-1G
APOSPC903832-1GEA 101 EUR InStock
APOSPC903832-1G
2-Fluoro-4-methylpyridine-5-carboxyaldehyde 95%
2-Fluoro-4-methylpyridine-5-carboxyaldehyde
Formule: C₇H₆FNO
MW: 139,127 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18447598
Numéro CAS: 1266253-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité