2-Bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC903899-1G
APOSPC903899-1GEA 1050 EUR InStock
APOSPC903899-1G
2-Bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoic acid 95%
2-Bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₃
MW: 249,034 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193242
Numéro CAS: 1007455-21-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité