trans-2-Fluorocyclohexanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC903994-1G
APOSPC903994-1GEA 328 EUR InStock
APOSPC903994-1G
trans-2-Fluorocyclohexanol 95%
trans-2-Fluorocyclohexanol
Formule: C₆H₁₁FO
MW: 118,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08146648
Numéro CAS: 656-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité