5-Fluoro-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904024-1G
APOSPC904024-1GEA 306 EUR InStock
APOSPC904024-1G
5-Fluoro-2-(methylthio)pyrimidine 95%
5-Fluoro-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₅H₅FN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11858599
Numéro CAS: 6090-37-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité