3-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)isonicotinamide
PC904151-1G
APOSPC904151-1GEA 53.8 EUR InStock
APOSPC904151-1G
3-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxamide 95%
3-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxamide
Formule: C₇H₅F₃N₂O
MW: 190,123 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22684694
Numéro CAS: 1416713-20-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité