2-Chloro-1-(5-fluoro-2-pyridyl)ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904365-1G
APOSPC904365-1GEA 632 EUR InStock
APOSPC904365-1G
2-Chloro-1-(5-fluoro-2-pyridyl)ethanone 95%
2-Chloro-1-(5-fluoro-2-pyridyl)ethanone
Formule: C₇H₅ClFNO
MW: 173,572 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17169899
Numéro CAS: 1104606-44-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité