5-(4-Fluorophenyl)isoxazole-3-carboxaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904563-1G
APOSPC904563-1GEA 241 EUR InStock
APOSPC904563-1G
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole-3-carboxaldehyde 95%
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₆FNO₂
MW: 191,159 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798099
Numéro CAS: 640292-06-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité