2-(4-Fluorophenyl)azepane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904975-1G
APOSPC904975-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC904975-1G
2-(4-Fluorophenyl)azepane 95%
2-(4-Fluorophenyl)azepane
Formule: C₁₂H₁₆FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02663706
Numéro CAS: 168890-44-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité