2-Fluoro-5-hydroxy-3-methoxypyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC905174-1G
APOSPC905174-1GEA 806 EUR InStock
APOSPC905174-1G
2-Fluoro-5-hydroxy-3-methoxypyridine 95%
2-Fluoro-5-hydroxy-3-methoxypyridine
Formule: C₆H₆FNO₂
MW: 143.116 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16611061
Numéro CAS: 1227511-69-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité