Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%

Fournisseur: Apollo Scientific

PC905233-5G
APOSPC905233-5GEA 902 EUR InStock
APOSPC905233-5G
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde


Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,146 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10696315
Numéro CAS: 944905-42-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité