5-Fluoro-2-méthyl-1-indanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-2-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
PC905377-1G
APOSPC905377-1GEA 499 EUR InStock
APOSPC905377-1G
5-Fluoro-2-méthyl-1-indanone 95%
5-Fluoro-2-méthyl-1-indanone
Formule: C₁₀H₉FO
MW: 164,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787592
Numéro CAS: 41201-58-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité