2,6-Dimethyl-4-fluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-2,6-dimethylbenzonitrile
PC905491-1G
APOSPC905491-1GEA 120 EUR InStock
APOSPC905491-1G
2,6-Dimethyl-4-fluorobenzonitrile 95%
2,6-Dimethyl-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₈FN
MW: 149,1649 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972839
Numéro CAS: 14659-61-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité