4-Bromo-2-Fluorobenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine
PC9062-25G
APOSPC9062-25GEA 140 EUR InStock
APOSPC9062-25G
4-Bromo-2-Fluorobenzylamine 98%
4-Bromo-2-Fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇BrFN
MW: 204,042 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153076
Numéro CAS: 112734-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité