1-(2,2,2-Trifluoroethyl)pyrrolidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC906398-1G
APOSPC906398-1GEA 487 EUR InStock
APOSPC906398-1G
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)pyrrolidine 95%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)pyrrolidine
Formule: C₆H₁₀F₃N
MW: 153,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1378304-83-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité