[(Oxido)phenyl(trifluoromethyl)-λ-4-sulphanylidene]dimethylammonium tetrafluoroborate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Shibata Reagent I
PC906499-1G
APOSPC906499-1GEA 719 EUR InStock
APOSPC906499-1G
[(Oxido)phenyl(trifluoromethyl)-λ-4-sulphanylidene]dimethylammonium tetrafluoroborate 98%
[(Oxido)phenyl(trifluoromethyl)-lambda-4-sulphanylidene]dimethylammonium tetrafluoroborate
Formule: C₉H₁₁BF₇NOS
MW: 325,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1046786-08-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité