3-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC906689-1G
APOSPC906689-1GEA 82.8 EUR InStock
APOSPC906689-1G
3-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
3-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
MW: 187,119 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16999170
Numéro CAS: 731002-50-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité